Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclopentancarbaldehyd 97% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

425910050 425910010 425910250
ACRO425910050EA 141 EUR InStock
ACRO425910050 ACRO425910010 ACRO425910250
Cyclopentancarbaldehyd 97% stabilisiert
Cyclopentancarbaldehyd


Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 140…141 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,919 g/cm³
Flash-Pt: 28 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00060798
CAS-Nummer: 872-53-7
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge