Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Oxocyclopentancarbonsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

426340010 426340050
ACRO426340010EA 146 EUR InStock
ACRO426340010 ACRO426340050
3-Oxocyclopentancarbonsäure 97%
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder


Formel: C6H8O3
Melting Pt: 59…63,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320173
CAS-Nummer: 98-78-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge