Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-tert-Butylbenzaldehyd 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

426520010 426520500 426522500
ACRO426520010EA 672 EUR InStock
ACRO426520010 ACRO426520500 ACRO426522500
4-tert-Butylbenzaldehyd 95%
4-tert-Butylbenzaldehyd


Formel: C₁₁H₁₄O
Siedepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,97 g/cm³
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035742
CAS-Nummer: 939-97-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge