Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromoacetic anhydride 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

426700050 426700250
ACRO426700050EA 141 EUR InStock
ACRO426700050 ACRO426700250
Bromoacetic anhydride 95%
Bromoacetic anhydride
Appearance: White to brown Solid


Formel: C₄H₄Br₂O₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00045041
CAS-Nummer: 13094-51-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 42 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Br)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge