Ethyl aminohydroxyiminoacetate 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
426880050
ACRO426880050EA 122 EUR InStock
ACRO426880050
Ethyl aminohydroxyiminoacetate 98%
Ethyl aminohydroxyiminoacetate
Formel: C₄H₈N₂O₃
Melting Pt: 99…103 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03013442
CAS-Nummer: 10489-74-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 103 °C
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge