4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
427550010
ACRO427550010EA 93.3 EUR InStock
ACRO427550010
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd 98%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.1479 g/mol
Melting Pt: 118…120 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012360
CAS-Nummer: 15174-69-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to tan to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge