Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isovaleronitril 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

427560050 427560250
ACRO427560050EA 48.7 EUR InStock
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitril 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid


Formel: C₅H₉N
Siedepunkt: 128…130 °C (730 mmHg)
Dichte: 0,795 g/cm³
Flash-Pt: 28 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001944
CAS-Nummer: 625-28-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge