Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-1H-imidazol-5-carboxylat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

427630010 427630050
ACRO427630010EA 106 EUR InStock
ACRO427630010 ACRO427630050
Methyl-1H-imidazol-5-carboxylat 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Appearance: White Crystalline powder


Formel: C₅H₆N₂O₂
Melting Pt: 154…156 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216584
CAS-Nummer: 17325-26-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge