Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14) 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

427740050 427740250
ACRO427740050EA 17.8 EUR InStock
ACRO427740050 ACRO427740250
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14) 97%
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)


Formel: C₁₉H₄₁NO₃S
MW: 363.5988 g/mol
Melting Pt: 246…248 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036910
CAS-Nummer: 14933-09-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge