Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

ω-Brom-2-chloracetophenon 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

427890010 427890050
ACRO427890010EA 64.6 EUR InStock
ACRO427890010 ACRO427890050
ω-Brom-2-chloracetophenon 95%
ω-Brom-2-chloracetophenon


Formel: C₈H₆BrClO
Siedepunkt: 162…166 °C (20 mmHg)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00832993
CAS-Nummer: 5000-66-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge