Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phosphor(V)bromid 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

428270250 428271000
ACRO428270250EA 81.6 EUR InStock
ACRO428270250 ACRO428271000
Phosphor(V)bromid 95%
Phosphor(V)bromid


Formel: PBr₅
MW: 430.49 g/mol
Melting Pt: 105…107 °C (Zers.)
Dichte: 3.61
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011437
CAS-Nummer: 7789-69-7
UN: 2691
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07507
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥94 %
Insoluble matter Pass

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge