Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

9-Brom-9-phenylfluoren 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

428610010 428610050
ACRO428610010EA 41 EUR InStock
ACRO428610010 ACRO428610050
9-Brom-9-phenylfluoren 97%
9-Brom-9-phenylfluoren


Formel: C₁₉H₁₃Br
MW: 321.23 g/mol
Melting Pt: 99…101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075522
CAS-Nummer: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge