Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Bromisochinolin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

429460010 429460050
ACRO429460010EA 71.7 EUR InStock
ACRO429460010 ACRO429460050
6-Bromisochinolin 97%
6-Bromoisoquinoline


Formel: C₉H₆BrN
Melting Pt: 42,6…43.6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973299
CAS-Nummer: 34784-05-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge