5-Chinoxalincarbonsäure 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
429580010
ACRO429580010EA 184 EUR InStock
ACRO429580010
5-Chinoxalincarbonsäure 95%
5-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Melting Pt: 167,6…171.7 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02854494
CAS-Nummer: 6924-66-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 173 °C
HPLC ≥94.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge