1H-Indazol-7-carbonsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
429600010
ACRO429600010EA 184 EUR InStock
ACRO429600010
1H-Indazol-7-carbonsäure 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Melting Pt: 229…231 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804572
CAS-Nummer: 677304-69-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge