Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

429610010 429610050
ACRO429610010EA 163 EUR InStock
ACRO429610010 ACRO429610050
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester


Formel: C₁₁H₁₉BO₂S
Melting Pt: 42…44,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10700154
CAS-Nummer: 862129-81-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge