1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
429720050
ACRO429720050EA 78.5 EUR InStock
ACRO429720050
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid 97%
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid
Formel: C₄H₁₂ClN₅
Melting Pt: 218…223 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012582
CAS-Nummer: 1115-70-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge