3-Brom-4-chlorbenzoesäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
429870050
ACRO429870050EA 186 EUR InStock
ACRO429870050
3-Brom-4-chlorbenzoesäure 97%
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Melting Pt: 220…222 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079706
CAS-Nummer: 42860-10-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge