Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2-aminoisonicotinat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

430060010 430060050
ACRO430060010EA 46.4 EUR InStock
ACRO430060010 ACRO430060050
Methyl-2-aminoisonicotinat 98%
Methyl-2-aminoisonicotinat


Formel: C₇H₈N₂O₂
Melting Pt: 145…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039316
CAS-Nummer: 6937-03-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge