Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

430320010 430320050
ACRO430320010EA 155 EUR InStock
ACRO430320010 ACRO430320050
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure


Formel: C₇H₅BF₄O₂
Melting Pt: 178…180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657735
CAS-Nummer: 159020-59-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥96.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge