2-Chlor-3-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
430370010
ACRO430370010EA 169 EUR InStock
ACRO430370010
2-Chlor-3-fluorphenylboronsäure 97%
2-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Melting Pt: 115.8…115.9 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363741
CAS-Nummer: 871329-52-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge