2-Methyl-2H-indazol-6-boronsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
430490010
ACRO430490010EA 263 EUR InStock
ACRO430490010
2-Methyl-2H-indazol-6-boronsäure 97%
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Melting Pt: 306…311 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870057
CAS-Nummer: 1001907-57-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge