1H-Indazol-4-boronsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
430500010
ACRO430500010EA 171 EUR InStock
ACRO430500010
1H-Indazol-4-boronsäure 97%
1H-Indazole-4-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Melting Pt: 166…168 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878901
CAS-Nummer: 1023595-17-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge