8-Isochinolincarbonsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
431050010
ACRO431050010EA 229 EUR InStock
ACRO431050010
8-Isochinolincarbonsäure 97%
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Melting Pt: 263…267 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06738935
CAS-Nummer: 61563-43-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 263 to 267 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge