Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

431060010 431060050
ACRO431060010EA 132 EUR InStock
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine


Formel: C₉H₁₂FN
Siedepunkt: 40 °C (7mbar)
Flash-Pt: 92 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07777176
CAS-Nummer: 17797-10-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge