Natrium-3-(trimethylsilyl)propionat-[D4] (98% D)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
432120010
ACRO432120010EA 163 EUR InStock
ACRO432120010
Natrium-3-(trimethylsilyl)propionat-[D4] (98% D)
Natrium-3-(trimethylsilyl)propionat-[D4]
Formel: C₆H₉D₄NaO₂Si
MW: 172.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002762
CAS-Nummer: 24493-21-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
D-Enrichment ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge