Diphenyliodoniumtrifluormethansulfonat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
432840010
ACRO432840010EA 96.9 EUR InStock
ACRO432840010
Diphenyliodoniumtrifluormethansulfonat 99%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
Melting Pt: 179…182 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191356
CAS-Nummer: 66003-76-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge