Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

432980010 432980050
ACRO432980010EA 162 EUR InStock
ACRO432980010 ACRO432980050
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate


Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Melting Pt: 88,4…88.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16660968
CAS-Nummer: 1093860-48-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 89 °C
GC ≥96.0 %
UV at 230 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.18 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge