Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Dibrompropanoylchlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

433410050 433410250
ACRO433410050EA 96 EUR InStock
ACRO433410050 ACRO433410250
2,3-Dibrompropanoylchlorid 97%
2,3-Dibromopropionyl chloride


Formel: C₃H₃Br₂ClO
MW: 250.31 g/mol
Dichte: 2.14 g/cm³
Flash-Pt: 66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000712
CAS-Nummer: 18791-02-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge