Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Vinylphenol (95%) 10% in Propylenglykol

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

434040250
ACRO434040250EA 244 EUR InStock
ACRO434040250
4-Vinylphenol (95%) 10% in Propylenglykol
4-Vinylphenol


Formel: C₈H₈O
MW: 120.151 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.039 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00017593
CAS-Nummer: 2628-17-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Assay 9 to 15 %
Density (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge