Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ytterbium(III)trifluormethansulfonat, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

434050010 434050050
ACRO434050010EA 42.5 EUR InStock
ACRO434050010 ACRO434050050
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat


Formel: C₃F₉O₉S₃Yb
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200261
CAS-Nummer: 54761-04-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 26.8 to 29.0 % (Yb)
Total conc. of imp.as REO ≤1000 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge