5-Brom-2-iodpyrimidin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
434250010
ACRO434250010EA 156 EUR InStock
ACRO434250010
5-Brom-2-iodpyrimidin 97%
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formel: C₄H₂BrIN₂
Melting Pt: 100…102 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318111
CAS-Nummer: 183438-24-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge