Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

434370010 434370250 434371000
ACRO434370010EA 370 EUR InStock
ACRO434370010 ACRO434370250 ACRO434371000
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 95%
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz


Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Melting Pt: 45…47 °C
Flash-Pt: ≥ 150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless to light yellow
pH 7.0 to 9.0
Titration with HClO4 94 to 106 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge