(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
434490010
ACRO434490010EA 180 EUR InStock
ACRO434490010
(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure 97%
(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Melting Pt: 106…110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00869714
CAS-Nummer: 51543-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge