3-Hydroxyanthranilsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
434870010
ACRO434870010EA 167 EUR InStock
ACRO434870010
3-Hydroxyanthranilsäure 97%
3-Hydroxyanthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 224…231 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007700
CAS-Nummer: 548-93-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge