3-Cyanophenylacetic acid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
434890010 434890050
ACRO434890010EA 124 EUR InStock
ACRO434890010 ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Melting Pt: 117…118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411079
CAS-Nummer: 1878-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC ≥94.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge