Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlor-4-methoxypyridin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

434930010
ACRO434930010EA 153 EUR InStock
ACRO434930010
2-Chlor-4-methoxypyridin 97%
2-Chloro-4-methoxypyridine


Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143.57 g/mol
Siedepunkt: 229…230 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.258
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093951
CAS-Nummer: 17228-69-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge