Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

435290050 435290250
ACRO435290050EA 77.4 EUR InStock
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine


Formel: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193.98 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (17Torr)
Melting Pt: 29…30 °C
Dichte: 1.74
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00127867
CAS-Nummer: 49845-33-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge