Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D-Alanin-Methylester Hydrochlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


435320050 435320250
ACRO435320050EA 42.5 EUR InStock
ACRO435320050 ACRO435320250
D-Alanin-Methylester Hydrochlorid 98%
D-Alanine methyl ester hydrochloride


Formel: C₄H₉NO₂
MW: 139.58 g/mol
Melting Pt: 60.4…62.1 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066141
CAS-Nummer: 14316-06-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
Specific optical rotation -10° to -15° (20°C, 589 nm) c=2, methanol

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge