4-Ethoxy-1,1,1-trifluor-3-buten-2-on 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
435360050
ACRO435360050EA 98.9 EUR InStock
ACRO435360050
4-Ethoxy-1,1,1-trifluor-3-buten-2-on 97%
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₆H₇F₃O₂
Siedepunkt: 51…53 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,18 g/cm³
Flash-Pt: 51 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00192131
CAS-Nummer: 17129-06-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.5% BHT
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge