Butyltrichlorsilan 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
435600250
ACRO435600250EA 83 EUR InStock
ACRO435600250
Butyltrichlorsilan 99%
Butyltrichlorsilan
Formel: C₄H₉Cl₃Si
Siedepunkt: 132…134 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,161 g/cm³
Flash-Pt: 54 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013605
CAS-Nummer: 7521-80-4
UN: 1747
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge