Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
435700010
ACRO435700010EA 53.1 EUR InStock
ACRO435700010
Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate 97%
Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Formel: C₁₃H₂₉BF₄N₂
Melting Pt: 280…284 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15144860
CAS-Nummer: 369405-27-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96 %
GC ≥96.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge