Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Iod-1H-indazol 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

435710010 435710050
ACRO435710010EA 131 EUR InStock
ACRO435710010 ACRO435710050
5-Iod-1H-indazol 95%
5-Iodo-1H-indazole


Formel: C₇H₅IN₂
Melting Pt: 161…163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781642
CAS-Nummer: 55919-82-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
HPLC ≥94.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge