Nortropinone hydrochloride 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
436120010 436120050
ACRO436120010EA 79.4 EUR InStock
ACRO436120010 ACRO436120050
Nortropinone hydrochloride 97%
Nortropinone hydrochloride
Formel: C₇H₁₂ClNO
Melting Pt: 194,7…195.8 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03613582
CAS-Nummer: 25602-68-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge