Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-3-(Boc-amino)piperidin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

436530010 436530050
ACRO436530010EA 55.6 EUR InStock
ACRO436530010 ACRO436530050
(S)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidin


Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Melting Pt: 104.4…104.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093383
CAS-Nummer: 216854-23-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -2.5° to -3.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge