Tetrabenzylpyrophosphat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
436750010
ACRO436750010EA 138 EUR InStock
ACRO436750010
Tetrabenzylpyrophosphat 98%
Tetrabenzylpyrophosphat
Formel: C₂₈H₂₈O₇P₂
Melting Pt: 60,5…63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051941
CAS-Nummer: 990-91-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
Water ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge