Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethyloxoniumtetrafluoroborat 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

436760250 436761000
ACRO436760250EA 84.9 EUR InStock
ACRO436760250 ACRO436761000
Triethyloxoniumtetrafluoroborat 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate


Formel: C₆H₁₅BF₄O
Melting Pt: 84…89 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Stabilizer 3 to 5 % ether
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge