Ammoniumhexachlororuthenat(IV) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
436930010
ACRO436930010EA 98.7 EUR InStock
ACRO436930010
Ammoniumhexachlororuthenat(IV) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Formel: H₈Cl₆N₂Ru
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015962
CAS-Nummer: 18746-63-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown to black Powder
Total trace metal impurities ≤100 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge