Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumtetrachloroplatinat(II) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

437030010 437030050
ACRO437030010EA 172 EUR InStock
ACRO437030010 ACRO437030050
Kaliumtetrachloroplatinat(II) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Kaliumtetrachloroplatinat(II)


Formel: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09 g/mol
Melting Pt: 250 °C (Zers.)
Dichte: 3.38
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011378
CAS-Nummer: 10025-99-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge