Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

437260010 437260050
ACRO437260010EA 190 EUR InStock
ACRO437260010 ACRO437260050
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
3,3',5-Triiodo-L-thyronine


Formel: C₁₅H₁₂I₃NO₄
Melting Pt: 234…238 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002593
CAS-Nummer: 6893-02-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge